1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocen
Lieferant: Molekula
Synonyme: DPPF, 1,1-Bis(diphenylphosphino)ferrocene
10332118-1G
MOLE10332118-1GEA 51.8 EUR
MOLE10332118-1G
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocen
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocen
Formel: C₃₄H₂₈FeP₂
Molecular Weight: 554,39 g/mol
MDL: MFCD00001422
CAS-Nummer: 12150-46-8
EINECS: 430-420-3