(2-Bromphenyl)essigsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2-(2-Bromophenyl)acetic acid
10435778-25G
MOLE10435778-25GEA 0 EUR
MOLE10435778-25G
(2-Bromphenyl)essigsäure
(2-Bromphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Molecular Weight: 215,05 g/mol
Siedepunkt: 308 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 107,5 °C
MDL: MFCD00004314
CAS-Nummer: 18698-97-0
EINECS: 242-509-2