Veratrol

Lieferant: Molekula
Achtung

10581564-1KG
MOLE10581564-1KGEA 0 EUR
MOLE10581564-1KG
Veratrol
Veratrol
Formel: C₈H₁₀O₂
Siedepunkt: 207 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 19…21 °C
Dichte: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008357
CAS-Nummer: 91-16-7
EINECS: 202-045-3
Merck Index: 12,10089

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR