Anthralin

Lieferant: Molekula

Synonyme: Dithranol, Anthranol, 1,8-Dihydroxyanthracen-9(10H)-on, 1,8,9-Anthracentriol, 1,8,9-Trihydroxyanthracen

10673396-1G
MOLE10673396-1GEA 182 EUR
MOLE10673396-1G
Anthralin
Anthralin
Formel: C₁₄H₁₀O₃
Molecular Weight: 226.23 g/mol
Siedepunkt: 400
Schmelzpunkt: 193.5…195 °C
Dichte: 1.433 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00053409
CAS-Nummer: 1143-38-0
EINECS: 214-538-0
Merck Index: 12,00723

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR