4-Aminohippursäure
Lieferant: Molekula
Synonyme: p-Aminohippuric acid, 4-Aminohippuric Acid, 2-(4-Aminobenzamido)acetic acid, N-(4-Aminobenzoyl)glycine
10722816-100G
MOLE10722816-100GEA 0 EUR
MOLE10722816-100G
4-Aminohippursäure
4-Aminohippursäure
Formel: H₂NC₆H₄C(O)NHCH₂COOH
Molecular Weight: 194,19 g/mol
Siedepunkt: 441 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 199…202 °C
Dichte: 1,402 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007890
CAS-Nummer: 61-78-9
EINECS: 200-518-9
Merck Index: 13,00441