1H-1,2,4-Triazol-3-thiol
Lieferant: Molekula
Synonyme:
3-Mercapto-1H-1,2,4-triazol, 3-Mercapto-1,2,4-triazol
10821503-25G
MOLE10821503-25GEA
44.9
EUR
MOLE10821503-25G
1H-1,2,4-Triazol-3-thiol
1H-1,2,4-Triazol-3-thiol
Formel:
C₂H₃N₃S Molecular Weight: 101,13 g/mol Schmelzpunkt: 217…220 °C |
MDL:
MFCD00005229 CAS-Nummer: 3179-31-5 EINECS: 221-656-6 |