Sesamol (3,4-(Methylendioxy)phenol)
Lieferant: Molekula
Synonyme: Sesamol, 3,4-Methylenedioxyphenol, Benzo[d][1,3]dioxol-5-ol
10825829-25G
MOLE10825829-25GEA 105 EUR
MOLE10825829-25G
Sesamol (3,4-(Methylendioxy)phenol)
Sesamol (3,4-(Methylendioxy)phenol)
Formel: C₇H₆O₃
Molecular Weight: 138,12 g/mol
MDL: MFCD00005827
CAS-Nummer: 533-31-3
EINECS: 208-561-5