Cyclopropylamin
Lieferant: Molekula
Synonyme: Aminocyclopropan
10907539-25G
MOLE10907539-25GEA 71.8 EUR
MOLE10907539-25G
Cyclopropylamin
Cyclopropylamin
Formel: C₃H₇N
Molecular Weight: 57,1 g/mol
Siedepunkt: 49 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 0,8131 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 1 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001301
CAS-Nummer: 765-30-0
EINECS: 212-142-2
UN: 2733
ADR: 3,II