5-Methylchinoxalin
Lieferant: Molekula
Achtung
10923708-5G
MOLE10923708-5GEA 285 EUR
MOLE10923708-5G
5-Methylchinoxalin
5-Methylquinoxaline
Formel: C₉H₈N₂
Molecular Weight: 144,18 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00012335
CAS-Nummer: 13708-12-8
EINECS: 237-246-5