2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Lieferant: Molekula
Synonyme:
6-Aminoisocytosin, 2,4-Diamino-6-pyrimidinol, 2,4-Diaminopyrimidin-6-ol
10931062-100G
MOLE10931062-100GEA
93.1
EUR
MOLE10931062-100G
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Formel:
C₄H₆N₄O Molecular Weight: 126,12 g/mol Siedepunkt: 373 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 285…286 °C |
MDL:
MFCD00006098 CAS-Nummer: 56-06-4 EINECS: 200-254-4 Merck Index: 13,03001 |