2,6-Dichlorphenol-indophenol Natriumsalz Hydrat
Lieferant: Molekula
Synonyme: DCPIP Hydrat, Tillmans-Reagenz Hydrat, Dichlorphenolindophenol Hydrat, DPIP Hydrat, Dichlorindophenol Hydrat, DCIP Hydrat, 2,6-Dichlor-N-(4-hydroxyphenyl)-1,4-benzochinonimin Natriumsalz Hydrat, Natrium-4-(3,5-dichlor-4-oxocyclohexa-2,5-dienylidenamino)phenoxid Hydrat
10933059
MOLE10933059EA 0 EUR
MOLE10933059
2,6-Dichlorphenol-indophenol Natriumsalz Hydrat
2,6-Dichlorphenol-indophenol Natriumsalz Hydrat
Formel: C₁₂H₆Cl₂NNaO₂·xH₂O
Molecular Weight: 290,08 g/mol (anhy)
Schmelzpunkt: > 300 °C
MDL: MFCD00150014
CAS-Nummer: 1266615-56-8
EINECS: 210-640-4