2,3-Dimethoxybenzylalkohol
Lieferant: Molekula
Synonyme: (2,3-Dimethoxyphenyl)methanol
11004673-25G
MOLE11004673-25GEA 0 EUR
MOLE11004673-25G
2,3-Dimethoxybenzylalkohol
2,3-Dimethoxybenzylalkohol
Formel: C₉H₁₂O₃
Molecular Weight: 168,19 g/mol
Siedepunkt: 258 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 50 °C
MDL: MFCD00004612
CAS-Nummer: 5653-67-8
EINECS: 227-099-5