4-Brombiphenyl (PBB Nr. 3)
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 1-Brom-4-phenylbenzol, PBB Nr. 3
11032814-25G
MOLE11032814-25GEA 71.6 EUR
MOLE11032814-25G
4-Brombiphenyl (PBB Nr. 3)
4-Brombiphenyl (PBB Nr. 3)
Formel: C₁₂H₉Br
Molecular Weight: 233,11 g/mol
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 90…91 °C
Dichte: 1,615 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000100
CAS-Nummer: 92-66-0
EINECS: 202-176-6