Uridin-5'-triphosphorsäure Trinatriumsalz (UTP-Na3) Dihydrat
Lieferant: Molekula
11038928-1G
MOLE11038928-1GEA
71.6
EUR
MOLE11038928-1G
Uridin-5'-triphosphorsäure Trinatriumsalz (UTP-Na3) Dihydrat
Uridin-5'-triphosphorsäure Trinatriumsalz (UTP-Na3) Dihydrat
Formel:
C₉H₁₂N₂Na₃O₁₅P₃·2H₂O Molecular Weight: 586.12 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
CAS-Nummer:
116295-90-0 EINECS: 243-347-5 |