(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol
Lieferant: Molekula
Synonyme: (S)-BINOL, (S)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-Diol, (S)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol
11057305-1G
MOLE11057305-1GEA 0 EUR
MOLE11057305-1G
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol
Formel: C₂₀H₁₄O₂
Molecular Weight: 286,33 g/mol
MDL: MFCD00004068
CAS-Nummer: 18531-99-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III