(Ethyl)triphenylphosphoniumiodid
Lieferant: Molekula
Synonyme: Ethyltriphenylphosphonium iodide
11076392-100G
MOLE11076392-100GEA 0 EUR
MOLE11076392-100G
(Ethyl)triphenylphosphoniumiodid
(Ethyl)triphenylphosphoniumiodid
Formel: C₂₀H₂₀IP
Molecular Weight: 418,26 g/mol
Schmelzpunkt: 163…166 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00040352
CAS-Nummer: 4736-60-1
EINECS: 225-245-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III