CAPSO (3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropansulfonsäure)
Lieferant: Molekula
Synonyme:
3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulphonic acid
11091556-500G
MOLE11091556-500GEA
0
EUR
MOLE11091556-500G
CAPSO (3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropansulfonsäure)
CAPSO (3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropansulfonsäure)
Formel:
C₉H₁₉NO₄S Molecular Weight: 237,32 g/mol Schmelzpunkt: 300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041778 CAS-Nummer: 73463-39-5 |