Tetramethylammoniumchlorid
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: TMACl
11127600-1KG
MOLE11127600-1KGEA 0 EUR
MOLE11127600-1KG
Tetramethylammoniumchlorid
Tetramethylammoniumchlorid
Formel: (CH₃)₄NCl
Molecular Weight: 109.60 g/mol
Schmelzpunkt: > 300 °C
Dichte: 1.169 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011628
CAS-Nummer: 75-57-0
EINECS: 200-880-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III