3,3-Dimethylglutarsäure

Lieferant: Molekula

Synonyme: 3,3-Dimethyl-1,5-pentandisäure

11129910-100G
MOLE11129910-100GEA 0 EUR
MOLE11129910-100G
3,3-Dimethylglutarsäure
3,3-Dimethylglutarsäure
Formel: C₇H₁₂O₄
Molecular Weight: 160,17 g/mol
Siedepunkt: 290 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 98…101 °C
Dichte: 1,4278 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002716
CAS-Nummer: 4839-46-7
EINECS: 225-425-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR