3,4-Dimethoxyanilin

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 4-Aminobrenzcatechindimethylether

11192304-25G
MOLE11192304-25GEA 0 EUR
MOLE11192304-25G
3,4-Dimethoxyanilin
3,4-Dimethoxyanilin
Formel: C₈H₁₁NO₂
Molecular Weight: 153,18 g/mol
Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 85…88 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008394
CAS-Nummer: 6315-89-5
EINECS: 228-647-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR