(2-Bromethyl)ammoniumbromid
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromethylamin Hydrobromid, 1-Amino-2-bromethan Hydrobromid
11263214-500G
MOLE11263214-500GEA
0
EUR
MOLE11263214-500G
(2-Bromethyl)ammoniumbromid
2-Bromethylamine hydrobromide
Formel:
BrCH₂CH₂NH₃Br Molecular Weight: 204.89 g/mol Schmelzpunkt: 170…173 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012886 CAS-Nummer: 2576-47-8 EINECS: 219-924-2 |