X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid)
Lieferant: Molekula
11322533-5G
MOLE11322533-5GEA
0
EUR
MOLE11322533-5G
X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid)
X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid)
Formel:
C₁₄H₁₅BrClNO₆ Schmelzpunkt: 237…239 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00005666 CAS-Nummer: 7240-90-6 EINECS: 230-640-8 |