5-Nitrouracil
Lieferant: Molekula
Synonyme:
2,4-Dihydroxy-5-nitropyrimidin, Nitrouracil
11358007-100G
MOLE11358007-100GEA
130
EUR
MOLE11358007-100G
5-Nitrouracil
5-Nitrouracil
Formel:
C₄H₃N₃O₄ Molecular Weight: 157,09 g/mol Schmelzpunkt: 300 °C Dichte: 1,807 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00006021 CAS-Nummer: 611-08-5 EINECS: 210-250-4 |