2-Chlorlepidin

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 2-Chlor-4-methylchinolin

11378449-25G
MOLE11378449-25GEA 0 EUR
MOLE11378449-25G
2-Chlorlepidin
2-Chlorlepidin
Formel: C₁₀H₈ClN
Molecular Weight: 177.63 g/mol
Siedepunkt: 296
Schmelzpunkt: 55…58 °C
Dichte: 1.23 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006742
CAS-Nummer: 634-47-9
EINECS: 211-209-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR