1-Brom-4-(trifluormethoxy)benzol

Lieferant: Molekula

11392973-25G
MOLE11392973-25GEA 0 EUR
MOLE11392973-25G
1-Brom-4-(trifluormethoxy)benzol
1-Brom-4-(trifluormethoxy)benzol
Formel: C₇H₄BrF₃O
Siedepunkt: 153 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040834
CAS-Nummer: 407-14-7
EINECS: 206-979-2
UN: 3334
ADR: 9,

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR