L(-)-Cystin

Lieferant: Molekula

Synonyme: (R)-(-)-Cystin, (2R,2'R)-(-)-3,3'-Dithiobis(2-aminopropansäure), (H-Cys-OH)2

11394887-100G
MOLE11394887-100GEA 84 EUR
MOLE11394887-100G
L(-)-Cystin
L(-)-Cystin
Formel: HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH
Molecular Weight: 240,3 g/mol
Siedepunkt: 428 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 261…262 °C
Dichte: 1,677 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064228
CAS-Nummer: 56-89-3
EINECS: 200-296-3
Merck Index: 13,02811

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR