1-(Methylamino)-1-(methylthio)-2-nitroethen
Lieferant: Molekula
Synonyme:
1-Methylthio-1-methylamino-2-nitroethylene, N-Methyl-1-(methylthio)-2-nitroethenamine
11406597-25G
MOLE11406597-25GEA
0
EUR
MOLE11406597-25G
1-(Methylamino)-1-(methylthio)-2-nitroethen
1-(Methylamino)-1-(methylthio)-2-nitroethene
Formel:
C₄H₈N₂O₂S Molecular Weight: 148,18 g/mol |
MDL:
MFCD00040994 CAS-Nummer: 61832-41-5 EINECS: 263-266-9 |