4-(Dimethylamino)benzoesäure
Lieferant: Molekula
Synonyme: 4-Dimethylaminobenzoic acid
11447701-100G
MOLE11447701-100GEA 110 EUR
MOLE11447701-100G
4-(Dimethylamino)benzoesäure
4-(Dimethylamino)benzoesäure
Formel: C₉H₁₁NO₂
Molecular Weight: 165,19 g/mol
Siedepunkt: 297 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 149 °C
Dichte: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002537
CAS-Nummer: 619-84-1
EINECS: 210-615-8
Merck Index: 13,03259