2-Chlor-5-nitroanilin
Lieferant: Molekula
Gefahr
11488702-100G
MOLE11488702-100GEA 0 EUR
MOLE11488702-100G
2-Chlor-5-nitroanilin
2-Chlor-5-nitroanilin
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Molecular Weight: 172,57 g/mol
Schmelzpunkt: 119 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007668
CAS-Nummer: 6283-25-6
EINECS: 228-498-7
UN: 2237
ADR: 6.1,III