N,N-Dimethylbenzamid
Lieferant: Molekula
11521589-100G
MOLE11521589-100GEA 0 EUR
MOLE11521589-100G
N,N-Dimethylbenzamid
N,N-Dimethylbenzamid
Formel: C₉H₁₁NO
Molecular Weight: 149,19 g/mol
Siedepunkt: 256 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 40…42 °C
Dichte: 1,11 g/cm³ (23 °C)
MDL: MFCD00008320
CAS-Nummer: 611-74-5
EINECS: 210-279-2