2-Bromnaphthalin

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: β-Naphthylbromid

11563796-25G
MOLE11563796-25GEA 89.4 EUR
MOLE11563796-25G
2-Bromnaphthalin
2-Bromnaphthalin
Formel: C₁₀H₇Br
Molecular Weight: 207,07 g/mol
Siedepunkt: 282 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 52…55 °C
Dichte: 1,605 g/cm³ (0 °C)
Flammpunkt: 112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004051
CAS-Nummer: 580-13-2
EINECS: 209-452-5
Merck Index: 13,01411

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR