1,3-Dihydroxynaphthalin

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 1,3-Naphthalindiol

11570182-5G
MOLE11570182-5GEA 312 EUR
MOLE11570182-5G
1,3-Dihydroxynaphthalin
1,3-Dihydroxynaphthalin
Formel: C₁₀H₈O₂
Molecular Weight: 160.17 g/mol
Siedepunkt: 386
Schmelzpunkt: 124
Dichte: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003965
CAS-Nummer: 132-86-5
EINECS: 205-079-7
Merck Index: 12,06483

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR