(-)-Chinin
Lieferant: Molekula
Synonyme:
(R)-[(2S,4S,5R)-1-Aza-5-vinylbicyclo[2.2.2]oct-2-yl](6-methoxyquinolin-4-yl)methanol, Quinine, (R)-(6-methoxyquinolin-4-yl)((1S,2S,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methanol
11658195-25G
MOLE11658195-25GEA
112
EUR
MOLE11658195-25G
(-)-Chinin
(-)-Chinin
Formel:
C₂₀H₂₄N₂O₂ Molecular Weight: 324,42 g/mol Schmelzpunkt: 176 °C |
MDL:
MFCD00198096 CAS-Nummer: 130-95-0 EINECS: 205-003-2 Merck Index: 12,08245 |