4-Brom-2-fluorbiphenyl

Lieferant: Molekula

Synonyme: 1-Brom-3-fluor-4-phenylbenzol

11666364-5G
MOLE11666364-5GEA 0 EUR
MOLE11666364-5G
4-Brom-2-fluorbiphenyl
4-Brom-2-fluorbiphenyl
Formel: C₁₂H₈BrF
Molecular Weight: 251,1 g/mol
Siedepunkt: 299 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 38,5 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00051716
CAS-Nummer: 41604-19-7
EINECS: 255-453-9
UN: 3152
ADR: 9,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR