Dinatriumsuccinat
Lieferant: Molekula
Synonyme: 1,4-Butandisäure Dinatriumsalz, Bernsteinsäure Dinatriumsalz, Natriumsuccinat dibasisch
11691298-500G
MOLE11691298-500GEA 144 EUR
MOLE11691298-500G
Dinatriumsuccinat
Dinatriumsuccinat
Formel: C₄H₄Na₂O₄
Molecular Weight: 162,05 g/mol
Dichte: 1,88 g/cm³ (30 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002790
CAS-Nummer: 150-90-3
EINECS: 205-778-7
Merck Index: 12,08828