L(+)-Ornithin Hydrochlorid
Lieferant: Molekula
Synonyme: H-Orn-OH Hydrochloride, H-Orn-OH·HCl
11702720-1KG
MOLE11702720-1KGEA 0 EUR
MOLE11702720-1KG
L(+)-Ornithin Hydrochlorid
L(+)-Ornithin Hydrochlorid
Formel: C₅H₁₂N₂O₂·HCl
MDL: MFCD00064562
CAS-Nummer: 3184-13-2
EINECS: 221-678-6