2-Pyrrolcarbaldehyd
Lieferant: Molekula
Synonyme: Pyrrol-2-carboxaldehyd, 1H-Pyrrol-2-carbaldehyd, Pyrrol-2-carbaldehyd, 1H-Pyrrol-2-carboxaldehyd
11702992-25G
MOLE11702992-25GEA 0 EUR
MOLE11702992-25G
2-Pyrrolcarbaldehyd
2-Pyrrolcarbaldehyd
Formel: C₅H₅NO
Molecular Weight: 95,1 g/mol
Siedepunkt: 217 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 43…46 °C
MDL: MFCD00005217
CAS-Nummer: 1003-29-8
EINECS: 213-705-5