Kupfer(II)trifluormethansulfonat
Lieferant: Molekula
Synonyme: Copper(II) trifluoromethanesulphonate, Copper triflate
11742172-5G
MOLE11742172-5GEA 0 EUR
MOLE11742172-5G
Kupfer(II)trifluormethansulfonat
Kupfer(II)trifluormethansulfonat
Formel: C₂CuF₆O₆S₂
Molecular Weight: 361,69 g/mol
MDL: MFCD00077492
CAS-Nummer: 34946-82-2
EINECS: 252-300-8
UN: 3261
ADR: 8,III