4,5-Dimethylthiazol
Lieferant: Molekula
11765967-25G
MOLE11765967-25GEA 0 EUR
MOLE11765967-25G
4,5-Dimethylthiazol
4,5-Dimethylthiazole
Formel: C₅H₇NS
Siedepunkt: 149…153 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,0828 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005336
CAS-Nummer: 3581-91-7
EINECS: 222-703-3