2-Chlor-4'-fluoracetophenon
Lieferant: Molekula
Synonyme: 4-Fluorphenacylchlorid, Chlormethyl-p-fluorphenylketon, 2-Chlor-1-(4-fluorphenyl)ethan-1-on, 2-Chlor-4'-fluoracetophenon, α-Chlor-4-fluoracetophenon
11784732-25G
MOLE11784732-25GEA 0 EUR
MOLE11784732-25G
2-Chlor-4'-fluoracetophenon
2-Chlor-4'-fluoracetophenon
Formel: C₈H₆ClFO
Molecular Weight: 172,59 g/mol
Siedepunkt: 247 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 45 °C
MDL: MFCD00011652
CAS-Nummer: 456-04-2
EINECS: 207-256-4
UN: 3261
ADR: 8,II