4-Aminopyridin

Lieferant: Molekula

Synonyme: 4-Pyridylamin, Pyridin-4-amin

11822791-100G
MOLE11822791-100GEA 138 EUR
MOLE11822791-100G
4-Aminopyridin
4-Aminopyridin
Formel: C₅H₆N₂
Molecular Weight: 94.12 g/mol
Siedepunkt: 273
Schmelzpunkt: 157…160 °C
Dichte: 1.25 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 156
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006439
CAS-Nummer: 504-24-5
EINECS: 207-987-9
UN: 2671
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03964

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR