Osmiumtetraoxid

Lieferant: Molekula
Gefahr

Synonyme: Osmiumsäure, Osmium(VIII)oxid

11841630-1G
MOLE11841630-1GEA 0 EUR
MOLE11841630-1G
Osmiumtetraoxid
Osmiumtetraoxid
Formel: O₄Os
Siedepunkt: 130 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 40 °C
Dichte: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011150
CAS-Nummer: 20816-12-0
EINECS: 244-058-7
UN: 2471
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,06962

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR