Phenylboronsäure

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: Dihydroxy(phenyl)boran, Phenylmetaborsäure, Benzolboronsäure

11859927-25G
MOLE11859927-25GEA 62.2 EUR
MOLE11859927-25G
Phenylboronsäure
Phenylboronsäure
Formel: C₆H₇BO₂
Molecular Weight: 121,93 g/mol
Schmelzpunkt: 217…220 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002103
CAS-Nummer: 98-80-6
EINECS: 202-701-9
Merck Index: 13,01068

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR