Bariumchlorid Dihydrat

Lieferant: Molekula
Gefahr

12034507
MOLE12034507EA 0 EUR
MOLE12034507
Bariumchlorid Dihydrat
Bariumchlorid Dihydrat
Formel: BaCl₂·2H₂O
Siedepunkt: 1560 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 960 °C
Dichte: 3,86 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149154
CAS-Nummer: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00971

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR