Methyl-5-chlor-2-methoxybenzoat
Lieferant: Molekula
Synonyme:
5-Chlor-2-methoxybenzoesäuremethylester
12080468-100G
MOLE12080468-100GEA
0
EUR
MOLE12080468-100G
Methyl-5-chlor-2-methoxybenzoat
Methyl-5-chlor-2-methoxybenzoat
Formel:
C₉H₉ClO₃ Molecular Weight: 200.62 g/mol |
MDL:
MFCD00017511 CAS-Nummer: 33924-48-0 EINECS: 251-743-4 |