L(-)-Tyrosin
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Tyr, (S)-(-)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionsäure, L(-)-p-Hydroxyphenylalanin, (S)-(-)-p-Hydroxyphenylalanin, Y, H-Tyr-OH
12097155-1KG
MOLE12097155-1KGEA
176
EUR
MOLE12097155-1KG
L(-)-Tyrosin
L(-)-Tyrosin
Formel:
C₉H₁₁NO₃ Molecular Weight: 181.19 g/mol Siedepunkt: 351 Schmelzpunkt: 285 Dichte: 1.41 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002606 CAS-Nummer: 60-18-4 EINECS: 200-460-4 Merck Index: 13,09907 |