1-(2-Chlorethyl)piperidiniumchlorid
Lieferant: Molekula
Synonyme:
N-(2-Chloroethyl)-piperidine hydrochloride, 1-(2-Chloroethyl)piperidine hydrochloride
12162979-500G
MOLE12162979-500GEA
0
EUR
MOLE12162979-500G
1-(2-Chlorethyl)piperidiniumchlorid
1-(2-Chlorethyl)piperidiniumchlorid
Formel:
C₇H₁₅Cl₂N Molecular Weight: 184,11 g/mol |
MDL:
MFCD00012837 CAS-Nummer: 2008-75-5 EINECS: 217-920-5 UN: 2928 ADR: 6.1,II |