α-Brom-p-toluonitril
Lieferant: Molekula
Synonyme: 4-(Brommethyl)benzonitril, 4-(Brommethyl)benzoesäurenitril, p-(Brommethyl)benzonitril
12164421-25G
MOLE12164421-25GEA 0 EUR
MOLE12164421-25G
α-Brom-p-toluonitril
α-Brom-p-toluonitril
Formel: C₈H₆BrN
Siedepunkt: 135…137 °C (0,6 mmHg)
Schmelzpunkt: 115 °C
MDL: MFCD00001829
CAS-Nummer: 17201-43-3
EINECS: 241-246-0
UN: 2923
ADR: 8,II