2-Naphthylessigsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme: β-Naphthylessigsäure, 2-Naphthalinessigsäure
12224581-5G
MOLE12224581-5GEA 0 EUR
MOLE12224581-5G
2-Naphthylessigsäure
2-Naphthylessigsäure
Formel: C₁₂H₁₀O₂
Molecular Weight: 186,21 g/mol
Siedepunkt: 352 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 139…142 °C
Dichte: 1,29 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004126
CAS-Nummer: 581-96-4
EINECS: 209-475-0