Benzamidin Hydrochlorid Hydrat
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyme:
Phenylamidin Hydrochlorid Hydrat, Benzoesäureamidin Hydrochlorid Hydrat, Benzamidiniumchlorid Hydrat
12268137-100G
MOLE12268137-100GEA
507
EUR
MOLE12268137-100G
Benzamidin Hydrochlorid Hydrat
Benzamidin Hydrochlorid Hydrat
Formel:
C₆H₅C(=NH)NH₂·HCl·H₂O Molecular Weight: 174,63 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066285 CAS-Nummer: 206752-36-5 EINECS: 216-795-4 |